Drukuj
Stojak do przechowywania tacek na szkiełka
631-0964EA 0 PLN
VWRI631-0964
Stojak do przechowywania tacek na szkiełka
Stabilny stojak na pięć 5-miejscowych tacek na szkiełka.
  • Dopasowane zapięcie posiada także specjalne pole do identyfikacji
  • Można przechowywać w zamrażarkach
Idealne do mikrobiologii, histologii oraz patologii.