Drukuj

1,10-Phenanthroline hydrochloride, czysty reagent analityczny, indicator

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

CHMP224130006.0010EA 347 PLN
CHMP224130006.0010 CHMP224130006.0100 CHMP224130006.0200 CHMP224130006.0025 CHMP224130006.0500 CHMP224130006.0005 CHMP413000221.0010 CHMP224130006.0050 CHMP224130006.0250
1,10-Phenanthroline hydrochloride, czysty reagent analityczny, indicator
1,10-Phenanthroline hydrochloride
Formuła: C₁₂H₉ClN₂
MW: 216,66 g/mol
Temp. topnienia: 224…226 °C
Gęstość: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150061
Numer CAS: 22802-96-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-325-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR