Drukuj
Roztwór wzorcowy kadmu, 10 mg/L Cd w 5% kwasie azotowym (from Cd) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45257.AEEA 750 PLN
45257.AE
Roztwór wzorcowy kadmu, 10 mg/L Cd w 5% kwasie azotowym (from Cd) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Lead Standards
Molecular Formula: Pb in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certyfikaty: Traceable to NIST