Drukuj
Roztwór wzorcowy kadmu, 10 mg/L Cd w 5% kwasie azotowym (from Cd) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45250.AEEA 637 PLN
45250.AE
Roztwór wzorcowy kadmu, 10 mg/L Cd w 5% kwasie azotowym (from Cd) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Cadmium Standards
Molecular Formula: Cd in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certyfikaty: Traceable to NIST