Drukuj
3-Piperydynometanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL155233-5GEA 207 PLN
SIAL155233-5G SIAL155233-25G
3-Piperydynometanol, Sigma-Aldrich®
3-Piperydynometanol
Formuła: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Numer MDL: MFCD00005997
Numer CAS: 4606-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 225-013-0