Drukuj

1-Methyl-4-piperidinemethanol ≥97%

Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga

H32261.MDEA 180 PLN InStock
H32261.MD H32261.06 H32261.03
1-Methyl-4-piperidinemethanol ≥97%
1-Methyl-4-piperidinemethanol
Formuła: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411903
Numer CAS: 20691-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more