Drukuj
VWR® Traceable®, termometr z potrójnym wyświetlaczem
Dostawca: VWR
VWR® Traceable®
620-2032EA 351 PLN
VWRU62379-549 620-2032
VWR® Traceable®, termometr z potrójnym wyświetlaczem
Termometry Termometry cyfrowe
Termometr wyświetla aktualną, minimalną i maksymalną temperaturę, a także rejestruje i pokazuje dokładny czas i datę, kiedy odnotowano temperaturę minimalną/maksymalną.
  • Accurate sensor and cable, even under water
  • Maximum/minimum (probe) or ambient temperature
  • Wire-mounting bracket for easy probe placement
Czujnik wewnętrzny dla temperatury otoczenia i sonda zewnętrzna (dł×Ø: 38×4,7 mm) z przewodem 1,8 m.
Certyfikaty: Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z sondą, rozkładanym statywem, gniazdem do montażu na ścianie, VELCRO® do mocowania na każdej powierzchni, certyfikatem Traceable® i baterią alkaliczną AAA do ciągłego monitoringu przez czas do jednego roku.