Drukuj
Arkusze ochronne powierzchni, BOLA Arkusze PTFE lub FEP
Dostawca: Bohlender
BOLA
BOHLS1833-34EA 244 PLN
BOHLS1833-34 293-6111 293-6112 BOHLS1833-46 BOHLS1833-16 BOHLS1833-38 BOHLS1803-31 BOHLS1833-04 BOHLS1833-08 BOHLS1803-27 BOHLS1803-04 BOHLS1803-14 BOHLS1803-25 BOHLS1803-02 BOHLS1803-23 BOHLS1803-12 BOHLS1803-33 BOHLS1803-10 BOHLS1803-21 BOHLS1803-29
Arkusze ochronne powierzchni, BOLA Arkusze PTFE lub FEP
Ochraniacze powierzchni Ochraniacze powierzchni
Protection sheets made from PTFE or FEP.
  • PTFE rolls in white
  • FEP rolls in transparent, gastight and non-porous
  • Temperature resistant from -200 to +250 °C
For use as table pad or lining drawers. Also suitable for using as slideway or for insulation.
Dodatkowe informacje: Delivered on rolls.