Drukuj
Kaptury do cleanroom, STH002
Dostawca: Ansell-Nitritex
NITRSTH002-C40-MEA 0 PLN
NITRSTH002-C40-M NITRSTH002-C40-L
Kaptury do cleanroom, STH002
Te kaptury do czystych pomieszczeń wykonane są z tkaniny MT031 zawierającej 99% poliestru i 1% węgla.
  • Przód zapinany na guziki
  • Poziome zapięcia tylne
  • Pionowe zapięcia tylne
  • Odpowiednie do sterylizacji
Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2,5.
Gramatura: 109 g/m²