Drukuj
Pirometr, Traceable®
620-2096EA 1250 PLN
VWRI620-2096
Pirometr, Traceable®
Ten pirometr zapewnia możliwie najszerszy zakres dla dokładnego pomiaru różnych temperatur powierzchni.
  • Pole widzenia 7:1
  • Regulowana emisja od 0,2 do 1,0, co 0,01.
  • Przechowywanie danych, maksymalna / minimalna pamięć i jedno-sekundowy pomiar
Czujnik podczerwieni i czujnik typu K.
Dodatkowe informacje: Zawiera certyfikat Traceable ®, sondę typu K, walizkę, i dziewięciowoltową baterię.