This infrared thermometer takes instant temperature readings of any surface. It can be used for food, pharmaceuticals, electronics, safety inspection and any liquids or solids. The unique design allows one handed 'point and shoot' readings. Laser-sighting beam enables precision aiming at target surface.
- Pole widzenia 11:01
- Podświetlenie po naciśnięciu przycisku
- Emisyjność jest ustalona na 0,95
- Funkcja Hold, automatyczne zapamiętywanie maksymalnego wskazania, przycisk °C / °F, wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Funkcja Auto-Off (po 15 sekundach) może być włączona lub wyłączona
Certyfikaty: Complies with ISO/IEC 17025.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z dwiema bateriami AAA i certyfikatem Traceable®.