Drukuj
Termohigrometr cyfrowy, Traceable ® Jumbo
628-0031EA 396 PLN
VWRI628-0031
Termohigrometr cyfrowy, Traceable ® Jumbo
Urządzenie w sposób stały i ciągły wyświetla względną wilgotność otoczenia i temperatury. Zmiany wyświetlane są w czasie poniżej 30 sekund, przeznaczony do ciagłego monitorowania, w czasie weekendu, w nocy i innych okresach czasu.
  • Duży, czytelny wyswietlacz Jumbo (25 mm)
  • Wodoodporna sonda i kabel
  • Funkcja pamieci wartości Minimalnych/Maksymalnych
Czujnik wewnętrzny z sondą zewnętrzną i kablem (3 m).
Certyfikaty: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Dodatkowe informacje: Dostarczane wraz ze statywem " flip-open", z możliwością mocowania na ścianie, bateriami typu AAA oraz certyfikatem Traceable®