Drukuj
Spillage granules, acid neutraliser, ALGOSOL N
Dostawca: VWR Chemicals
Algosol N
99910.414EA 683 PLN
99910.414
Spillage granules, acid neutraliser, ALGOSOL N
Materiały do kontroli wycieków
Algosol jest unikalnym produktem naturalnym, wykonanym z wodorostów i nadaje się do zobojętnienia kwasów, takich jak kwas solny, siarkowy, azotowy lub fluorowodorowy. Pochłania wycieki natychmiast oraz może być stosowany jako środek do gaszenia pożarów.
  • Biodegradowalny, nietoksyczny, niepalny i wolny od pyłów
  • Może być łatwo i szybko sprzątnięty
  • Stabilny, chemicznie obojętny i nie zanieczyszczający
1 kg neutralizera Algosol pozwala zneutralizować: 180ml 95% kwasu siarkowego lub 520 ml 36% kwasu chlorowodorowego lub 400 ml 70% kwasu azotowego lub 260 ml 40% kwasu fluorowodorowego