Drukuj
Granulki absorbujące
Dostawca: VWR Chemicals
332377CEA 597 PLN
332377C
Granulki absorbujące
Materiały do kontroli wycieków
Grube granulki są łatwe w użyciu, absorbują do 80 % swojej własnej masy.
  • Gęstość 50 g/100 ml
  • Szybkie wchłanianie płynów o niskiej lepkości
  • Ziarnisty rozmiar, zazwyczaj od 1 do 3,15 mm, generuje niewielką ilość pyłów
  • Sieve analysis (>1.00 mm) approx. 95%
  • Sieve analysis (>3.15 mm) approx. 10%
Granulki są odpowiednie do kwasów, zasad i innych roztworów wodnych i roztworów organicznych.
Uwaga: rtęć nie jest wchłaniana