Drukuj
Zestawy do usuwania rozlewów chemikaliów
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
121-1050EA 453 PLN
121-1050
Zestawy do usuwania rozlewów chemikaliów
Materiały do kontroli wycieków
Spill kit suitable for dangerous liquids.
  • Total absorbent capacity up to 10 litres, depending on the chemical being absorbed
  • Suitable for oils and solvents
  • Can be used for most chemicals
Informacja o dostawie: Kit contains: 30 cm cable tie, 46×90 cm 200 gauge blue plastic disposal bag, chemical resistant neoprene glove, 6×1200 cm absorbent sock, 50×40 cm absorbent pad, instruction sheet and clip-close carrier.