Drukuj
IPASEPT® 70, filtrowany
Dostawca: VWR Chemicals
93002.1016EA 708 PLN
VWRS93002.9200 93002.1016 VWRS93002.2000 93002.9010 VWRS93002.5000 VWRS93002.9025 VWRS93002.0516
IPASEPT® 70, filtrowany
Środki czystości Detergenty i środki myjące
Alkohol izopropylowy Ph. Eur. 70% V/V z oczyszczoną wodą Ph. Eur. 30% V/V, filtrowany 0,2 µm
  • Napełniane zgodnie z zasadami GMP w czystych pomieszczeniach ISO klasy 7
  • Certyfikat analityczny dostępny jest dla każdej serii
Do czyszczenia powierzchni poprzez spryskiwanie z lub bez użycia ścierek. Również do mycia rąk w rękawicach przed wejściem do pomieszczeń cleanroom.
Odkryj łatwy sposób na znalezienie produktu chemicznego
Wyszukuj chemikalia według metody (HPLC, GC, analizy śladowej metali, XRF itp.), marki (VWRc, Merck itp.) lub według kategorii produktu (normy, chromatografia itp.)
Wypróbuj i znajdź