Drukuj
Płytki Petriego, sterylne
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-8032EA 355 PLN
516-8032 516-8021 516-8029
Płytki Petriego, sterylne
Szalki do hodowli Szalki Petriego
Naczynie PS, podkładka celulozowa. Idealny do analizy mikrobiologicznej podczas wykonywania technik filtracji membranowej. Płytki Petriego z podkładkami chłonnymi mogą być używane z podłożem bulionowym albo można wylewać agar na płytkę bez chłonnych podkładek. Akceptuje filtry membranowe 47 mm.
  • Sterylizowane promieniami gamma, więc nie ma żadnych pozostałości tlenku etylenu do hamowania rozwoju bakterii
  • Łatwy w użyciu, łatwo się otwiera i zamyka szczelnie
  • Zużywa mniej miejsca na stole laboratoryjnym lub w inkubatorze dzięki podstawce umożliwiającej układanie w stos