Drukuj
Stożki uszczelniające, IN-Stopper
Dostawca: B. Braun
720-2581EA 0 PLN
BRAU4238010
Stożki uszczelniające, IN-Stopper
Sealing cones for intermittent injections through an injection membrane.
  • Smooth and low-contamination surface
  • Contact-free Luer cones
  • Latex-free
Priming volume = 0,16 ml