Drukuj
VWR®, Przekłuwalne folie do urządzeń automatycznych, Clear-Zone
Dostawca: VWR
VWR®
391-1264EA 864 PLN
391-1264
VWR®, Przekłuwalne folie do urządzeń automatycznych, Clear-Zone
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Z górną warstwą polietylenu, obojętnym białym polipropylenem oraz klejem akrylowym, ten łatwy do przekuwania film uszczelniający pozwala na bezpośredni odzysk próbki za pomocą jedno lub wielokanałowych kontrolerów pipet lub urządzeń automatycznych.
  • Górna strefa nad każdym dołkiem jest wolna od kleju
  • Minimalizując tym samym kontakt próbki z klejem
  • Zalecany zakres temperatur od −40 do +90 °C
Górna strefa wolna od kleju przy każdym dołku chroni końcówkę pipety przed kontaktem z klejem, minimalizując tym samym kontakt próbki z klejem Odpowiednie tylko dla płytek 96-dołkowych.