Drukuj
VWR®, Białe filmy do luminescencji i badań mikroskopowych
Dostawca: VWR
VWR®
391-1293EA 230 PLN
391-1293
VWR®, Białe filmy do luminescencji i badań mikroskopowych
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Biała folia winylowa o grubości 240 µm z klejem, do stosowania z białymi mikropłytkami. Właściwości odblaskowe folii, przy zastosowaniu do zamykania płytek z przejrzystym dnem, maksymalizują czułość bioluminescencji i chemiluminescencji w luminometrach odczytujących spód płytki. Białe filmy są również stosowane jako matryca do badań mikroskopowych próbek pochodzących z płytek filtracyjnych.
  • Spód podzielony wzdłuż dłuższego boku pomaga przy aplikowaniu folii na płytkę
  • Film może być stosowany na górę lub spód płytki
  • Brak zakładek na końcach
  • Zalecany zakres temperatur od –40 do +80 °C.
Każda folia L×D: 116×76 mm.