Drukuj
Albumina z surowicy bydlęcej, wolna od proteazy
wolna od IgG
Dostawca: VWR
VWR®
422361VEA 2190 PLN
422361V
Albumina z surowicy bydlęcej, wolna od proteazy
wolna od IgG
Białka
A protease-free grade albumin for RIA and ELISA applications, produced by a heat-shock process in caprylic acid.
  • Protease-free
  • IgG-free
  • Moisture: 5%