Order Entry
Cryogenic freezer boxes, CryoFile™, WHEATON®
undefined
Cryogenic freezer boxes, CryoFile™, WHEATON®
CryoFile™ boxes
  •  
    Compartments
    For
    Colour
    W×D×H ext.
    Pk
  • 479-2008
    W651604
    9×9
    Cryovials 1 - 2 ml
    Blue
    130×130×52 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 820 zł
    820 zł
    1 * 15 SZT
       820 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 479-2010
    W651605
    9×9
    Cryovials 1 - 2 ml
    Red
    130×130×52 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 765 zł
    765 zł
    1 * 15 SZT
       765 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 479-2000
    W651600
    9×9
    Cryovials 1 - 2 ml
    Green
    130×130×52 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 765 zł
    765 zł
    1 * 15 SZT
       765 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 479-2006
    W651603
    9×9
    Cryovials 1 - 2 ml
    White
    130×130×52 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 820 zł
    820 zł
    1 * 15 SZT
       820 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 479-2002
    W651601
    9×9
    Cryovials 1 - 2 ml
    Yellow
    130×130×52 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 765 zł
    765 zł
    1 * 15 SZT
       765 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 479-2004
    W651602
    9×9
    Cryovials 1 - 2 ml
    Pink
    130×130×52 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 765 zł
    765 zł
    1 * 15 SZT
       765 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
CryoFile XL™ boxes
  •  
    Compartments
    For
    Colour
    W×D×H ext.
    Pk
  • 479-2007
    W651603-XL
    9×9
    Cryovials 5 ml
    White
    130×130×97 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 842 zł
    842 zł
    1 * 15 SZT
       842 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 479-2009
    W651604-XL
    9×9
    Cryovials 5 ml
    Blue
    130×130×97 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 842 zł
    842 zł
    1 * 15 SZT
       842 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 479-2005
    W651602-XL
    9×9
    Cryovials 5 ml
    Pink
    130×130×97 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 842 zł
    842 zł
    1 * 15 SZT
       842 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 479-2001
    W651600-XL
    9×9
    Cryovials 5 ml
    Green
    130×130×97 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 842 zł
    842 zł
    1 * 15 SZT
       842 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 479-2011
    W651605-XL
    9×9
    Cryovials 5 ml
    Red
    130×130×97 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 842 zł
    842 zł
    1 * 15 SZT
       842 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 479-2003
    W651601-XL
    9×9
    Cryovials 5 ml
    Yellow
    130×130×97 mm
    15
    1 * 15 SZT
    1 * 15 SZT - 842 zł
    842 zł
    1 * 15 SZT
       842 zł
    Specifications
    Environmentally Preferable