Drukuj
Wyszukano: Statywy do separacji magnetycznej
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (PIERMR02)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: This separation rack is a magnetic separation device intended for low-throughput magnetic bead manipulation procedures such as magnetic bead-based nuc...
j.m.: 1 * 1 KIT
Producent: Corning
Opis: The magnetic separation devices (MSD) are essential in any paramagnetic bead-based purification process. These IMAG™ devices are designed for a manual...
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Acrylic, clear.
Numer katalogowy: (28-9489-64)
Producent: Cytiva
Opis: MagRack 6 is a magnetic rack for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads. Each rack consists of anodized aluminium ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (28-9864-41)
Producent: Cytiva
Opis: MagRack Maxi is a magnetic rack for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads used for sample volumes up to 50 ml.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (OZBIDM30000)
Producent: OZ BIOSCIENCES
Opis: Magnetic isolation device is ideal for coupling reactions, washing procedures, aspiration, pipetting etc. MagID is made from an injection moulded plas...
j.m.: 1 * 1 SZT
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Numer katalogowy: (OZBIMSR1000)
Producent: OZ BIOSCIENCES
Opis: Magnetic separation rack designed for 50, 15 or 1,5 ml tubes. It can hold 12 standard microtubes, two 15 ml* and two 50 ml tubes. The magnetic separat...
j.m.: 1 * 1 SZT
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom