Drukuj
VWR®, stojak na pipety
Dostawca: VWR
VWR®
612-3848EA 629 PLN
612-3848
VWR®, stojak na pipety
Statywy do pipet
Idealny do pipet serologicznych.
  • Kliknięcie poziomymi połączeniami bocznymi umożliwia połączenie statywów
  • Bezpieczne zablokowanie połączeń
  • Magnesy po obu stronach umożliwiają przyczepienie do metalowej powierzchni np. lodówki, zamrażarki, komory laminarnej
  • Pokrywa ochronna zamyka statyw, aby zapobiec osadzaniu się kurzu i daje dodatkową półkę.