Drukuj
Butelki, szeroka szyja, z nakrętką
Dostawca: Bürkle
BURK0301-0250EA 11.2 PLN
BURK0301-0250
Butelki, szeroka szyja, z nakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty, z zakrętką z PP
  • Skala zawartości wytłoczona
  • Absolutnie szczelny
  • Nadaje się do użycia z artykułami spożywczymi
Butelka do uniwersalnego użytku. Średniej wielkości otwór na butelkę zapewnia dobre napełnianie i bezpieczne nalewanie.