Drukuj
Wyszukano: Sita laboratoryjne
12  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: KINEMATICA
Opis: Sita do młynka, system POLYMIX® PX-MFC 90 D, Wkład przesiewający, stal nierdzewna 1.4034, Rozmiar: 4,00 mm
Producent: Retsch GmbH
Opis: Sieve, for mills, Stal nierdzewna, Ring sieve, trapezoid holes, with strengthened edges, recommended for heavy-duty usage, Rozmiar: 0,75 mm
Producent: Retsch GmbH
Opis: Sieve, for mills, Tytan, Ring sieve, round holes, with reinforced rim, Rozmiar: 4,00 mm
Producent: Retsch GmbH
Opis: Sieve, for mills, Stal nierdzewna, Distance sieve, trapezoid holes, Rozmiar: 1,50 mm
Producent: Retsch GmbH
Opis: Sieve, for mills, Stal nierdzewna, Ring sieves 360°, trapezoid holes, Rozmiar: 0,25 mm
Producent: Retsch GmbH
Opis: Sieve, for mills, Stal, Ring sieves, trapezoid holes, Rozmiar: 0,20 mm, Ø: 70 mm
Producent: IKA
Opis: Sieve, for mills, Stainless steel sieve, 4,00 mm
Producent: Retsch GmbH
Opis: Sieve, for mills, Stal nierdzewna, Bottom sieves, trapezoid holes, Rozmiar: 0,50 mm
Producent: Retsch GmbH
Opis: Sieve, for mills, Stal nierdzewna, Bottom sieves, trapezoid holes, Rozmiar: 0,25 mm
Producent: Retsch GmbH
Opis: Sieve, for mills, Stal nierdzewna, Ring sieve, round holes, with strengthened edges, Rozmiar: 3,00 mm
Numer katalogowy: (412-2354)
Producent: Retsch GmbH
Opis: Sieve, for mills, Stal nierdzewna, Bottom sieves, trapezoid holes, Rozmiar: 0,50 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Retsch GmbH
Opis: Sieve, for mills, Bottom sieve, trapezoid holes, Rozmiar: 0,12 mm
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom