Drukuj
VWR®, drukarka do wag VWR
Dostawca: VWR
VWR®
630-1485EA 2280 PLN
630-1485
VWR®, drukarka do wag VWR
Drukarki specjalistyczne Document Printers
A compact line thermal dot printer which can be used with VWR® balances.
  • Includes an internal clock
  • Prints date and time together with weight values
  • Print speed 50 mm/s
Dodatkowe informacje: Supplied with connection cable.