Drukuj
Wyszukano: Trwałe maty podłogowe
17  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Maty stałe są instalowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu czystości. Żywotność maty bardzo mocno zależy od natężenia i stopnia czystości ruchu ...
Producent: VWR Collection
Opis: Podłogi dekontaminacyjne b'mat wyłapują i zatrzymują ponad 98% przenoszonych przez stopy i koła cząstek, dzięki wykorzystaniu opatentowanego polimeru....
Numer katalogowy: (590-0346)
Producent: Bohlender
Opis: Mat made of static dissipative material with permanently mounted grounding cable including clip for earthing connection.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: 3M
Opis: The Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100 is unbacked scraper matting suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high tr...
Producent: 3M
Opis: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 65 is a high-performance entrance mat designed for medium traffic applications.
Producent: 3M
Opis: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 85 is a high-performance entrance mat with a phthalate-free, slip-resistant PVC backing for high traffic applica...
Producent: 3M
Opis: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 45 is a high-performance entrance mat backed with slip-resistant PVC for low traffic applications.
Producent: 3M
Opis: The Nomad™ Terra Medium Traffic Entrance Matting 6050 is backed vinyl matting suitable for use in indoor areas with medium traffic volumes.
Producent: 3M
Opis: 3M™ Nomad™ terra heavy traffic entrance matting 8250 is a coiled vinyl scraper mat suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high ...
New Product
Numer katalogowy: (NEWPFLME175)
Producent: NEW PIG
Opis: Clean and sanitise shoes and prevent contamination from entering controlled areas with this disinfecting footbath.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: DYCEM
Opis: Specially designed mat to remove contamination from areas subject to heavy wheeled traffic. It effectively attracts, collects and retains contaminatio...
Numer katalogowy: (DYCECZ06/BM60045GR)
Producent: DYCEM
Opis: This non-slip mat prevents the movement and loss of small components used in laboratories to stabilise fragile equipment. Approved for use in all clas...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: DYCEM
Opis: These floating floor mats are high performance, antimicrobial loose-laid mats offering many benefits without the need for permanent installation. A fl...
Producent: asecos
Opis: Maty uszczelniające wykonane z gęstego i elastycznego materiału, skutecznie i szybko zapobiegają penetracji zanieczyszczających cieczy do gruntu lub k...
Numer katalogowy: (DYCECC02/06/1BLAU)
Producent: DYCEM
Opis: This ProtectaMat is a high performance contamination control zone which effectively attracts, collects and retains foot and wheel borne contamination,...
j.m.: 1 * 1 Szt.
Producent: DYCEM
Opis: CleanZone is a high performance contamination control flooring suitable for light wheeled traffic and heavier pedestrian flows. It is washable and a mos...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom