Drukuj
Wyszukano: Wymazówki do celów klinicznych
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (SCIL2200001)
Producent: HYSERVE GMBH & CO. KG
Opis: This Swab System is designed for sampling on surfaces in the production environment. It consists of a sterile swab in a tube with 10 ml sterile PBS bu...
j.m.: 1 * 40 Tests
Producent: DELTALAB
Opis: Swabs designed for cleaning and disinfection when tip is soaked in a disinfectant, thus reducing the risk of a direct contact.
Producent: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Opis: CompactDry Swabs for surfaces, meat, fish and poultry. New design with swabs pre immersed in 1 ml buffer, ready for use with a self-standing tube and ...
New Product
Numer katalogowy: (HECH44302030)
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Wooden applicators of hardwood in bundles of 50 or 100 pieces.
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: HERENZ, HEINZ GMBH
Opis: Aluminium applicators with a single cotton bud.
Numer katalogowy: (PMPC25-2199)
Producent: PURITAN MEDICAL
Opis: These cytology brushes feature tapered tips made out of soft nylon bristles and a long PS handle.
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Numer katalogowy: (HERE1032018)
Producent: HERENZ, HEINZ GMBH
Opis: Wooden applicators with a double cotton bud.
j.m.: 1 * 2.000 SZT
Numer katalogowy: (MURRL602/01)
Producent: MURRAY, S & CO LTD
Opis: Wooden applicator stick.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PMPC826-WC)
Producent: PURITAN MEDICAL
Opis: Tapered swabs designed for precision application and hard-to-reach areas.
j.m.: 1 * 10.000 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom