Drukuj
Wyszukano: Końcówki homogenizujące
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (710-0953)
Producent: VWR Collection
Opis: Dispersing Element, Autoklawowalny pierścień uszczelniający Johnny, do płyty Steri-Blostev 12
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: KINEMATICA
Opis: Oznaczenia:
EC- EasyClean wersja do najszybszego czyszczenia lub sterylizacji (Standard)/2 - rotor/stator z 1 szeregiem zębów.
Producent: KINEMATICA
Opis: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Producent: KINEMATICA
Opis: BIOTRONA® design high turbulence mixing. High-turbulence mixing head with low shear forces and energy inputs. Time saving with improved results compar...
Numer katalogowy: (431-0205)
Producent: KINEMATICA
Opis: Elementy dyspersyjne , PT-DA 20/2EC-E192, Dla urządzeń: PT 4000, Zakres prędkości: 27 m/s, Stojan/Wirnik Ø: 15 / 20 mm, Objętość: 100 - 2500 ml
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: IKA
Opis: Dispersing element, D 80, Stojan/Wirnik Ø: -/80 mm, Objętość: 2 - 50 l
Producent: IKA
Opis: Type N: Materials in contact with medium are PTFE and stainless steel AISI 316L, suitable for solvents and abrasive substances, can be sterilis...
Producent: IKA
Opis: Disposable, plastic dispersing elements are ideal for applications where cross-contamination cannot be tolerated. Dispersing elements can be thrown aw...
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: A wide range of dispersing tools ensures excellent performance for many applications for small samples, sizes such as biological matrices, and large v...
New Product
Numer katalogowy: (WITGDH.WHG02108)
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Dispersing Element, Homogeniser tool, HT1008, Do: HG-15A, WiseTis®, Stojan/Wirnik Ø: 8,0/6,1 mm, Wysokość: 138 mm, Objętość: 1 - 50 ml
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom