Drukuj
Wyszukano: Chusteczki do cleanroomu
173  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"173"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Przeznaczone do czyszczenia laminarnych ławek przepływowych, powierzchni pomieszczeń czystych, kwarcu i ogólnego wyposażenia procesowego. Odpowiednie ...
Producent: VWR Collection
Opis: Excellent for cleaning rough, abrasive, or irregular surfaces, yet soft enough for delicate surfaces. Appropriate for pharmaceutical and biotechnology...
MSDS Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Chusteczki do cleanroomu, suche, VWR® B'Wipes, B'Wipes, 6000 series, Poliester, Biały, Klasa cleanroom'u: 1/ISO 3, Dł.×Szer.: 230×230 mm, Stacked, 2×50
Producent: VWR Collection
Opis: Chłonne, nietkane ściereczki do użytku w pomieszczeniach czystych ISO 5 i 6.
Producent: VWR Collection
Opis: Ściereczka poliestrowa do użytku w cleanroom ISO 4.
Producent: VWR Collection
Opis: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency. The wipe's size is perfe...
Numer katalogowy: (115-0033)
Producent: VWR Collection
Opis: Te chusteczki czyszczące są wykonane z poliestru i celulozy.
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Producent: VWR Collection
Opis: Chusteczki do cleanroomu, suche, VWR® B'Wipes, B'Wipes 4000 series, Poliester, Biały, Klasa cleanroom'u: 1/ISO 3, Dł.×Szer.: 300×300 mm, Stacked, 1×75
Numer katalogowy: (115-1724)
Producent: VWR Collection
Opis: Te chusteczki wykonane z podwójnie tkanej tkaniny poliestrowej z krawędziami ściętymi są przemywane w czystych pomieszczeniach klasy ISO 4, aby zminim...
j.m.: 1 * 300 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency.
Numer katalogowy: (115-0034)
Producent: VWR Collection
Opis: Te chusteczki włókninowe, wykonane w 45% z poliestru i w 55% z celulozy, są przeznaczone do czyszczenia stołów z przepływem laminarnym, powierzchni po...
j.m.: 1 * 75 SZT
MSDS
Producent: VWR Collection
Opis: Chusteczka z mikrofibry do użytku w pomieszczeniach czystych ISO 3.
Producent: VWR Collection
Opis: Ideal for cleaning rough or uneven surfaces, yet still soft enough for use on sensitive surfaces. Use these 100% double-knit, polyester wipes where mi...
Numer katalogowy: (115-1902)
Producent: VWR Collection
Opis: Poliestrowe, szczelnie zamknięte ściereczki do użytku w cleanroom ISO 3.
j.m.: 1 * 150 SZT
Numer katalogowy: (115-1830)
Producent: VWR Collection
Opis: Dwuwarstwowa poliestrowa ściereczka o specjalnej krawędzi do stosowania w cleanroom ISO 5.
j.m.: 1 * 50 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 173
no targeter for Bottom