  • Kryteria
    • Na stanie (23)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
podajniki-do-chusteczek-recznikow-papieru
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18709688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Wykonane z 6 mm białego PVC.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Dozowniki, wykonane z białego lakierowanego metalu, nadają się do rolek ręczników papierowych.
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   Wall-mounted or floor standing dispensers for wipe rolls.
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   Dispenser buckets for KIMTECH* WETTASK* roll wipers. Bucket can easily be opened and refilled with wipes and sanitizers/solutions. This enclosed syste...
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   Dozownik na ręczniki do rąk w nowoczesnym i elegancjim wzornictwie przeznaczony do dozowania ręczników do rąk "Inter-fold.
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   This low maintenance twin dispenser is ideal for dispensing toilet tissues from small rolls in washrooms that are in frequent use. Designed for use wi...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (115-2179)
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   Dispenser, Wall-mounted, 7041, Do szlifów: Rolls, ABS, Biały, Szer.xGłęb.xWys.: 324×150×150 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (KIMB7969)
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   This versatile dispenser for folded wipes improves hygiene, controls usage, and helps reduce costs. Ideal for quickly and easily dispensing individual...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 39
  1  2  3  4  5  Następny