Drukuj
Wyszukano: Drukarki specjalistyczne
78  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"78"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (630-1485)
Producent: VWR Collection
Opis: A compact line thermal dot printer which can be used with VWR® balances.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (611-4790)
Producent: VWR Collection
Opis: The TX-110 provides high speed dot printing and features a 184×64 OLED display.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BRDY317798)
Producent: Brady
Opis: Get the durability your work demands.
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (BRDY321673)
Producent: Brady
Opis: Work smarter. Label larger with the M511. Print bigger, clearer messages. Go edge to edge. Design and print on the fly, or a PC. Plus, share files, im...
j.m.: 1 * 1 KIT
New Product
Numer katalogowy: (635-0478)
Producent: BELLINGHAM & STANLEY
Opis: Dot matrix, miniature, 24 column, RS232, impact printer that can be used to provide hard copy of refractometer or polarimeter measurement data for FDA...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BRDY317802)
Producent: Brady
Opis: Get the durability your work demands.
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Producent: Bohlender
Opis: Portable label printer with computer-style keyboard, large LCD display and 20 methods to format text.
Numer katalogowy: (116-0373)
Producent: Brady
Opis: These kits provide the user with printer and a selection of labels to accurately identify samples in the laboratory. Both the BMP™51 and BMP™53 are po...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Brady
Opis: Mobile, thermal transfer, label printer that can print on more than 30 different types of of label including heat shrink sleeves, die-cut labels or in...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (BRDY311116)
Producent: Brady
Opis: The easy-to-use BradyPrinter S3100 sign and Label printer is designed to meet a variety of facility identification needs, helping to save time so we c...
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (BRDY198566)
Producent: Brady
Opis: The BBP™85 Sign and Label Printer allows you to create upto 254 mm labels and signs in multiple colours.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Brady
Opis: Print any label or sign with the versatile BradyPrinter i3300 industrial label printer.
Producent: Brady
Opis: The BradyPrinter i7100 industrial thermal transfer bench top printer is ideal for customers requiring reliable high volume printing on lots of differe...
Producent: Brady
Opis: The BSP™61 Print and apply system offers a fully automatic labelling solution anywhere along the production line. It combines a thermal transfer label...
Producent: Brady
Opis: The Brady BBP® 12 label printers are compact, reliable, affordable entry level thermal transfer benchtop printer.
Producent: Brady
Opis: Seamlessly design, preview and print labels from your familiar smartphone and swiftly connect to a reliable, industrial grade printer. No other phone-...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 78
no targeter for Bottom