Drukuj
Wyszukano: Wzorce przewodności
42  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Avantor oferuje szeroki zakres wzorców przewodności jako Certyfikowanych Materiałów Odniesienia z podstawowym przeznaczeniem do kalibracji konduktomet...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Pełen zakres certyfikowanych wzorców konduktometrycznych w zakresie od 1,3 do 500000 µs, które pozwolą spełnić wszystkie wymagania dotyczące analizy e...
Producent: VWR Chemicals
Opis: KCl 0,1 mol/L, VWR®, 12,88 mS/cm, Temperatura odniesienia: 25 °C
Numer katalogowy: (85645.260)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Directly traceable to NIST, tested and certified to ISO17025 and ISO 17034
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: WTW
Opis: Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%
Producent: Hach
Opis: The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Producent: Hach
Opis: Wzorzec konduktometryczny 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl), 1413  µS/cm
Producent: Hach
Opis: Potassium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Numer katalogowy: (HACH1440053)
Producent: Hach
Opis: Standard solution for standardisation and accuracy check in conductivity measurements.
j.m.: 1 * 1 L
Producent: Hach
Opis: Sodium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Producent: Hach
Opis: The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Producent: Hach
Opis: Natural Water Standard Solution:40% sodium sulphate/40% sodium bicarbonate/20% sodium chloride.
Producent: Hach
Opis: For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Producent: Thermo Scientific
Opis: KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.
Numer katalogowy: (KNICCS-C15K/500)
Producent: KNICK
Opis: Conductivity standard, low conductivity, 15 µS/cm ready-to-use
j.m.: 1 * 500 mL
Numer katalogowy: (60131-500ML)
Producent: Honeywell Chemicals
Opis: Wzorzec konduktometryczny 111.000 µS/cm (25°C; 1 mol/l; KCl), Temperatura odniesienia: 25 °C
j.m.: 1 * 500 mL
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom