Drukuj
Wyszukano: Wzorce do analiz środowiskowych
608  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"608"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Potassium hydrogen phthalate solutions.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Avantor now offers a complete range of COD (Chemical Oxygen Demand) calibration standards (traceable to BAM) as CRM with concentrations between 20 and...
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: A high quality analytical reagent manufactured and certified compliant for use in ASTM D 665 / IP 135 the Standard Test Method for Rust-Preventing Cha...
Producent: VWR Chemicals
Opis: These standards are ideal to use as control standards for COD measurements to verify that correct analysis for COD has taken place.
Producent: VWR Chemicals
Opis: VWR® offers a complete range of products for the determination of the hydrocarbon oil index (HOI) in accordance with EN ISO 9377-2 (DIN H53).
Producent: VWR Chemicals
Opis: Standard solution hydrazine, VWR®, 100 mg/l, : N/A
Producent: VWR Chemicals
Opis: Certified reference materials for use as standards for Total Nitrogen, typically used as standards for Kjeldahl nitrogen determination.
Numer katalogowy: (VWRC89089.010)
Producent: VWR Chemicals
Opis: USEPA Method 1633 is for analysis of PFAS in aqueous, solid, biosolids and tissue samples using LC-MS/MS technique. Our mixes are offered to cover the...
j.m.: 1 * 1 mL
New Product
Blocked
Producent: VWR Chemicals
Opis: The reference standards are designed to check the accuracy and the reliability of the results. They are meant to provide reassurance that the photomet...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Standard solutions of sodium carbonate.
Numer katalogowy: (VWRC89090.010)
Producent: VWR Chemicals
Opis: USEPA Method 1633 is for analysis of PFAS in aqueous, solid, biosolids and tissue samples using LC-MS/MS technique. Our mixes are offered to cover the...
j.m.: 1 * 1 mL
New Product
Blocked
Numer katalogowy: (124832S)
Producent: VWR Chemicals
Opis: PAH mix in acetonitrile, 16 components, VWR®, : N/A
j.m.: 1 * 1 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: Thermo Scientific
Opis: Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®, Matryca: 2-5% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂
Numer katalogowy: (36740.AE)
Producent: Thermo Scientific
Opis: For US EPA Clean Water Act.
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (36750.AE)
Producent: Thermo Scientific
Opis: For US EPA Clean Water Act.
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (42580.AE)
Producent: Thermo Scientific
Opis: For US EPA Clean Water Act.
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 608
no targeter for Bottom