Drukuj
Wyszukano: Bufory pH
85  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"85"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Roztwory przygotowane z odczynników analitycznych AnalaR® NORMAPUR®.
Producent: VWR Chemicals
Opis: pH Buffer solution, Ftalan, Wart. pH: 4,01, Temperatura odniesienia: 25 °C, VWR®, Bezbarwny
Producent: Avantor
Opis: The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS).
Producent: Avantor
Opis: Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
Producent: VWR Chemicals
Opis: pH buffer capsules, Capsules, Wart. pH: 7,00, ±0,02, VWR®, Zielony, Plastikowa butelka
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: Avantor
Opis: Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variabi...
Numer katalogowy: (E603-KIT)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Kit contains 500 ml of pH 4,0, pH 7,0 and pH 10,0 standards.
j.m.: 1 * 1 KIT
MSDS
Producent: VWR Chemicals
Opis: Buffer solutions, secondary standards, Wart. pH: 6,865, ±0,010, Temperatura odniesienia: 25 °C, VWR®, Plastikowa butelka
Producent: Avantor
Opis: Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Buffer Standard solution, Biotechnology Grade, Wart. pH: 7,00, ±0,03, Temperatura odniesienia: 25 °C, VWR®, Butelka
Numer katalogowy: (160918E)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Sodium dihydrogen phosphate buffer solution, Fosforan, Wart. pH: 2,30, ±0,05, VWR®, Bezbarwny, Plastic container
j.m.: 1 * 25 L
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: For calibration of pH meters.
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Numer katalogowy: (32075.600)
Producent: VWR Chemicals
Opis: This product is a ConvoL NORMADOSE® concentrate and contains exactly the amount of substance to prepare one liter of solution.
j.m.: 1 * 60 mL
MSDS Certyfikaty New Product
Numer katalogowy: (160868L)
Producent: VWR Chemicals
Opis: pH Buffer solution, Octan, Wart. pH: 4,50, Temperatura odniesienia: 20 °C, VWR®, Plastic container
j.m.: 1 * 25 L
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (85739.290)
Producent: VWR Chemicals
Opis: The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using ...
j.m.: 1 * 1 L
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (160204A)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Ideal for hardness of water determination.
j.m.: 1 * 1 L
MSDS Certyfikaty
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 85
no targeter for Bottom