Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Bufory do hodowli komórkowych
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/17/18989917.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Dulbecco's formulation.
UOM:  1 * 500 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   TRIS buffer solution pH 7.4 (0.1 mol/l) for biotechnology
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   PBS, Ultra Pure Grade is a powdered, magnesium- and calcium-free formulation of PBS suitable for cell culture and for use in flow cytometry applicatio...
Producent:  Biowest
Opis:   DPBS W/O CA W/O MG 1 * 500 ml
Numer katalogowy: (A6485.0125)
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   CrossDown buffer lowers cross reactivities, unspecific binding and matrix effects in immunoassays like ELISA, EIA, Western blotting, immuno-PCR, prote...
UOM:  1 * 125 ml
Producent:  GE Healthcare - Hyclone
Opis:   DPBS W/O CA OR MG FOR 10 L 1 * 1 SZT
Producent:  BIOCHROM
Opis:   HANKS` SALTSOLUTION 1X HBSS 1 * 500 ml
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 38
  1  2  3  4  5  Następny