Drukuj
Aplikator samoprzylepny, AB1391
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
732-4975EA 265 PLN
732-4975
Aplikator samoprzylepny, AB1391
Aplikator filmu uszczelniającego Aplikatory folii uszczelniających
The adhesive seal applicator helps to effectively seal PCR, qPCR plates and storage plates.