Drukuj
Wyszukano: Wzorce UV-Vis
56  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: These solutions are developed and produced according to chapter 2.2.2. 'Degree of colouration of liquids' of the European Pharmacopoeia. (brown, brown...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis that are designed for grading the colour of similarly coloure...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis and are designed to measure the visual colour of water suppli...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Wavelength standards (certified at 0,1; 0,2; 0,5; 1 and 2 nm slit widths) packed in six permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottles.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Complete range of reagents and standard solutions in Chapters 2 and 4 of the current European Pharmacopoeia.
All are manufactured and tested in c...
Producent: VWR Chemicals
Opis: Ready to use colour solutions according to Reag. Ph. Eur.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
Producent: VWR Chemicals
Opis: For spectrophotometer calibration according to European Pharmacopoeia (Ph. Eur.)
Numer katalogowy: (84833.180)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Bandwidth standards.
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: Standard for spectrophotometer calibration, Holmium perchlorate standard solution, Reag. Ph. Eur, VWR®
Producent: VWR Chemicals
Opis: Stray light standards packed in permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottle.
Numer katalogowy: (H296-03)
Producent: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Opis: Corrosive.
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (84756.180)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Linearity standards packed in permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottles.
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (85969.001)
Producent: VWR Chemicals
Opis: A set for linearity check of the absorbance of spectrophotometers.
j.m.: 1 * 4 parts
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (APOSPC32805-250MG)
Producent: Apollo Scientific
Opis: Standard for spectrophotometer calibration, SpectraSynQ 2121, Bottle
j.m.: 1 * 250 mg
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom