  • Kryteria
        Search By Typ medium do hodowli komórek
      In Stock (14)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "Tissue Culture Media Supplements and Additives"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"93"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (0458-50G)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Trypsin 1:250, cell culture grade
UOM:  1 * 50 g
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ekstrakt z drożdży
Producent:  Corning
Opis:   Matrigel® Macierz błony podstawnej
Numer katalogowy: (27-4732-01)
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Polirybonukleotyd poli(I)·poli(C)
UOM:  1 * 265 mg
Producent:  Corning
Opis:   Uniwesalne suplementy do hodowli
Producent:  Corning
Opis:   Kolagen I
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   Sól wapniowa kwasu D-pantotenowego
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   Ekstrakt z drożdży, klasa biologii molekularnej
UOM:  1 * 500 g
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 93
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Następny