  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "Titranty"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Both anolyte and catholyte solutions are with improved formulation to increase the speed and accuracy of titration when determining water content at t...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   These reagents are especially suitable for water determination in aldehydes and ketones.
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   KARL FISCHER COULOMETRIC CG, SLN 6X110ML 1 * 6 SZT
UOM:  1 * 6 SZT
Producent:  Hach
Opis:   Wide range of pH indicator solutions used for visual determination of pH, using test kits.
Numer katalogowy: (HACH204253)
Producent:  Hach
Opis:   This solution is used for determining volatile acids by the esterification method.
UOM:  1 * 1 L
Numer katalogowy: (HACH1455232)
Producent:  Hach
Opis:   Bromphenol blue pH indicator solutions are used to determine acidity and alkalinity of water by titration method.
UOM:  1 * 100 ml
Producent:  Hach
Opis:   For determination of low level manganese by the PAN method.
Numer katalogowy: (HACH2589636)
Producent:  Hach
Opis:   These reagents are used for determining ultra-low hardness by the chlorophosphonazo method.
UOM:  1 * 10 ml
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 31
  1  2  3  4  Następny