  • Kryteria
    • Na stanie (14)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
odczynniki-do-oczyszczania-kwasow-nukleinowych
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/96/18989596.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   For DNase digestion during RNA purification. The RNase-free DNase set provides a rapid and efficient on-column digestion of DNA during RNA purificatio...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   The Phenol-Free Total RNA Purification Kit purifies RNA of all sizes, including micro RNA, from a wide variety of specimens, without the use of phenol...
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   BUFFER RNA WASH I 1 * 100 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   SOLUTION II 1 * 250 ml
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Kit for the isolation of DNA from cells and tissues based on an optimised Bisulfite Conversion Reaction.
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   Bisulfite Conversion Kit provides a rapid and easy method for the conversion of unmethylated cytosines to uracils.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   RNA-Solv® Reagent is a one reagent system for the isolation of total RNA from cells and tissues. The reagent, a single-phase solution consisting of ph...
Numer katalogowy: (K600-50RXN)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Cyclo-Prep™ PCR Clean Up Kit is a spin column-based purification kit for the rapid isolation of PCR fragments following amplification. After clean up,...
UOM:  1 * 50 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 36
  1  2  3  4  5  Następny