Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Odczynniki do PCR
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/20/18989620.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"170"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Gotowe do zastosowania w biologii molekularnej zestawy dNTP. Dostępne w postaci mixu dNTP zaprojektowanego w celu zmniejszenia ryzyka kontaminacji prz...
Numer katalogowy: (N557-0.5ML)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ready to use dNTP mixture, 10 mM solution.
UOM:  1 * 0,5 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   VWR® Taq Polimeraza jest termostabilną o bardzo dużej czystości rekombinowaną polimerazą DNA, pozwala w dużym zakresie na przeprowadzenie wydaj...
Numer katalogowy: (E636-40UMOLE)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Ready to use dNTP mix. One tube of 10 μmol of each dNTP in a 25 mM solution, pH 7,0. Tube volume 400 μl.
UOM:  1 * 40 µmol
Numer katalogowy: (N224-500U)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated...
UOM:  1 * 500 SZT
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Taq Polimeraza DNA MasterMix to gotowa do uzycia 1,1X lub 2X stężona mieszanina reakcji. Wystarczy dodać primery, matrycę i wodę aby przeprowad...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Lyophilised Ready PCR Mix, 2X, offers the same conveniences of our Ready PCR Mix, 2X, but in a lyophilized form, allowing greater stability. The lyoph...
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix and Blue TEMPase Master Mix are good alternatives to TEMPase Hot Start DNA Polymerase. The master mixes of...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 170
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny