Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "odczynniki-do-biaek"
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"316"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Total Protein Cell Lysis Buffer
UOM:  1 * 10 ml
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Cytoplasmic/Nuclear Protein Enrichment Kit
UOM:  1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (PTEACMS-101-5)
Blocked
Producent:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Opis:   Ultrapure Sinapic Acid is a recrystallised matrix for matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
UOM:  1 * 5 SZT
Producent:  Rockland Immunochemicals
Opis:   N/A
Producent:  Rockland Immunochemicals
Opis:   Sepharose™, Protein A Sepharose™
Producent:  Rockland Immunochemicals
Opis:   Protein G peroxidase conjugated
Numer katalogowy: (28-9523-61)
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   GST Buffer kit contains stock solutions of binding and elution buffers (dilution buffer) for purification of Glutathione-S-Transferase (GST)-tagged pr...
UOM:  1 * 1 KIT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 316
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny