Drukuj
Wyszukano: Odczynniki do ekspresji białek
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Rockland Immunochemicals
Opis: Freund's complete adjuvant
Numer katalogowy: (PIER77140)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Imject™ Freund's Complete Adjuvant (FCA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation proto...
j.m.: 1 * 1 SET
Numer katalogowy: (PIER77145)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Imject™ Freund's Incomplete Adjuvant (FIA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation pro...
j.m.: 1 * 1 SET
Numer katalogowy: (NA9120-1ML)
Producent: Cytiva
Opis: Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian sp...
j.m.: 1 * 1 mL
Numer katalogowy: (ICNA08642851)
Producent: MP Biomedicals
Opis: Freund's complete adjuvant is made by a modification of Freund's technique, in which 25 mg of Mycobacterium is suspended in a mixture of 7,5 ml...
j.m.: 1 * 50 mL
Numer katalogowy: (ICNA08642861)
Producent: MP Biomedicals
Opis: Freund's incomplete adjuvant mixture contains mineral oil and Arlacel A.
j.m.: 1 * 50 mL
Producent: OZ BIOSCIENCES
Opis: SqualVax is an oil-in-water emulsion made of squalene droplets in a continuous aqueous phase. It is an important advantage over alternative oils that ...
Producent: OZ BIOSCIENCES
Opis: AlumVax hydroxide is a wet gel (colloidal) of aluminium hydroxide 2%. It is the most common adjuvant used in approved prophylactic vaccines becau...
Producent: OZ BIOSCIENCES
Opis: Complete Freund’s Adjuvant (CFA) is a water-in-oil emulsion containing 1 mg per ml heat-killed Mycobacterium tuberculosis.
Producent: OZ BIOSCIENCES
Opis: Incomplete Freund’s Adjuvant (IFA) is a water-in-oil emulsion that is similar to the complete Freund’s Adjuvant (CFA) without addition of heat-ki...
Producent: OZ BIOSCIENCES
Opis: AlumVax phosphate is a wet gel (colloidal) of aluminium phosphate 2%. Aluminium salts are the most common adjuvants used in approved prophylactic...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom