Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "Protein Extraction Reagents"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/85/18989685.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"137"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Cytoplasmic/Nuclear Protein Enrichment Kit
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Total Protein Cell Lysis Buffer
UOM:  1 * 10 ml
Producent:  Biotium
Opis:   AccuOrange™ Protein Quantitation Kit is a highly sensitive fluorescence-based assay for quantitating purified protein samples in 96-well format (excit...
Numer katalogowy: (28-9031-33)
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Protein A HP MultiTrap™, 96-well
UOM:  1 * 4 SZT
Numer katalogowy: (28-9031-28)
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   NHS HP SpinTrap™ kit
UOM:  1 * 1 KIT
Numer katalogowy: (27-0843-01)
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   PreScission Protease, 2000 units/ml
UOM:  1 * 500 JE
Numer katalogowy: (27-0846-01)
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   Thrombin
UOM:  1 * 500 JE
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 137
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny