Drukuj
VWR® Powerpette Pro, pipeta kontrolna
Dostawca: VWR
VWR® Powerpette Pro
612-4552EA 1550 PLN
612-4552
VWR® Powerpette Pro, pipeta kontrolna
Pipety Kontrolery pipet
Kontroler do pipet przystosowany do pracy z pipetami szklanymi i plastikowymi o pojemności od 1 do 100 ml.
  • Lekki korpus (180 g) odporny na promieniowanie UV; nakładki
  • Napełnia pipetę 25 ml w czasie poniżej 3 sekund przy najszybszym ustawieniu
  • Silikonowy uchwyt pipet z możliwością sterylizacji w autoklawie
  • Wymienny filtr z membrany hydrofobowej chroni urządzenie przed wnikaniem płynów oraz
  • zapobiega zanieczyszczeniu próbek
  • Przyjazne dla środowiska akumulatory NiMH – 4 godziny ciągłego użytkowania, kontrolka
  • niskiego stanu akumulatora, możliwość ładowania podczas użytkowania
Kontroler Powerpette Pro zapewnia poprawę wydajności pracy, a mocny i jednocześnie cichy silnik pozwala kontrolerom na szybsze pipetowanie większych objętości. Przełącznik trybu służy do wyboru trybu szybkiego i wolnego z regulowaną szybkością pobierania i wylewu (z wydmuchem). W każdym z trybów prędkość zasysania i wylewu można regulować za pomocą przycisków z wgłębieniem dających wygodny i pewny chwyt do trzymania z minimum wysiłku. Dodatkowy tryb dozowania grawitacyjnego przeznaczony do użycia z pipetami wzorcowanymi na wylew całkowity (TD). Kontroler Powerpette Pro jest dostarczany z dodatkowymi kolorowymi końcówkami do oznaczania kolorem laboratorium, zastosowania czy użytkownika w celu zmniejszenia do minimum ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych.
Informacje do zamówienia: Dostarczany z ładowarką, dwoma zapasowymi filtrami hydrofobowymi (1×0,45 µm, 1×0,2 µm), statywem stołowym/mocowaniem ściennym i zestawem kolorowych nakładek.