Drukuj
VWR® Podłoża gotowe do użycia, w probówkach
Dostawca: Avantor
VWR®
610360ZFEA 301 PLN
610360ZF 695640RA 610343VF 561430ZF 601121ZA 602524ZF 723650YF 690450ZAMP 640971ZA 616620XA 640511ZA 640504ZAMP 640884DAMP 690450ZA 730731ZA 361430XF 601580ZA 640884ZA 611314ZA 661161XFMP 761320WA 601083ZA 601060ZA 641114ZA 600621ZA 690144ZAMP 601370ZAMP 622370XA 561430XF 601410ZF 731203ZA 723650YFMP AX011202 AX011200 602600OA AX011205 AX011203 AX011204 651810ZA 734702IA 826030ZA 730884CA 613270ZA 640431ZAMP 615870ZA 611310TA 616350SA 650450ZA 720582ZA 720774ZA 690440ZA 733552ZA 751121ZAMP 615650ZA 601320XAMP 600304ZA AX011103 611585ZAMP AX011101 640504XA 663650YF 720582ZAMP 610360ZFMP 651820ZAMP 825490ZA AX011113 601121OA 610173ZA AX011112 641071ZA 640504ZA 613155ZA 692260ZA 600343ZF 600304ZAMP 690674ZAMP AX011120 600113ZA AX011124 AX011122 690450XAMP AX011129 651812ZA 690144ZA 613120ZA 612760TA 690451ZA 730884CAMP 690450XA 721115TA 730774ZAMP 663650YFMP 731183ZA 705870YA AX011130 730731ZAMP AX011139 AX011137 710360ZF 600954ZA 600894ZA 721115TAMP 601780ZA 710-0379 AX011141 AX011146 601030ZA AX011144 790360WFMP 601314TH 731114ZA 600170ZA 600592ZA 601370ZA 613430ZA 601320XA 611770ZA 601120AF 720882ZA 640082ZA 710884CA 601060AA AX011158 AX011155 611830ZA AX011159 600621ZAMP 601770ZA 613155ZAMP 600834ZA 695640XA 610173ZAMP 600531ZA 730144WA 611122OA 600343ZFMP 751121ZA 600834ZAMP 730774ZA 640431ZA 632100ZFMP 825502ZA 603572ZA 600954ZAMP 601320ZA AX011176 632512ZA 650144ZA 721112ZA 640971ZAMP 600531ZAMP 725682ZA 351430XF 890450WA 890450WAMP 499128OO 745470ZF 611780ZA 690042ZAMP 825290ZA 632100ZF AX011186 601850ZA 603552ZA AX019103 601060AAMP AX011184 790360WF 730733IA 606460ZA 600944ZA 730733IAMP 661161XF 611585ZA AX011194 AX011192 AX011197 AX011196 690592ZA 611121ZA AX011199 690042ZA VWRMNPLM164-T9 640504AA 731250ZA 601314ZA 710360ZFMP 499127OO 614990TA 621051ZA 601122ZA 351430ZF 690894ZA 731250ZAMP 610753ZA 761320WAMP 601450ZA 640884DA 601314ZAMP 640511ZAMP 361430ZF 690674ZA 616170ZA 603552ZAMP 651820ZA 611122ZA 640884CA 730144WAMP 825262ZA
VWR® Podłoża gotowe do użycia, w probówkach
Media do mikrobiologii Podłoża gotowe do użycia
Do różnorodnych zastosowań mikrobiologicznych.
  • Wybrane podłoża mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej
  • Kompaktowe opakowanie, probówki są wyposażone w aluminiowe zatyczki
Sposób pakowania: Supplied in boxes of 20, 50 or 120 tubes.