Drukuj
Szalki Petriego, blister
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
AX061102EA 0 PLN
AX061102 AX061105 AX061101 AX061104 221400ZA
Szalki Petriego, blister
Media do mikrobiologii Płytki kontaktowe
Pożywki są wytwarzane przy użuciu wyselekcjonowanych odwodnionych składników i z zastosowaniem najnowszych technologii, zgodne z wymaganiami ISO 11133. Produkt podlega ścisłej kontroli jakości prowadzonej przez wykwalifikowanych mikrobiologów.
  • Pakowane w strefie czystej, w celu uniknąć zanieczyszczenia
  • Przechowywanie od 2 do 8 °C
  • Wytwarzane zgodnie ze standardami GMP, ISO, Farmakopea