Drukuj
Wyszukano: Elektrolity
47  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Roztwór 3M KCI może być również stosowany jako roztwór do przechowywania elektrody.
Producent: VWR Chemicals
Opis: For full information concerning health and safety data please see the website.
Numer katalogowy: (662-1784)
Producent: VWR Collection
Opis: Refill solution 3,5 mol/l KCl, VWR®
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS
Numer katalogowy: (662-1116)
Producent: VWR Collection
Opis: Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate , VWR®
j.m.: 1 * 114 mL
MSDS
Producent: Hach
Opis: Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Numer katalogowy: (662-9223)
Producent: HAMILTON BONADUZ
Opis: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS
Producent: Hach
Opis: Fluoride ionic strength adjustor (ISA) powder pillows, 0,01 mg/L to saturated
Producent: Hach
Opis: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Producent: HAMILTON BONADUZ
Opis: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Producent: Hach
Opis: Shelf life: 48 months from production date.
Numer katalogowy: (HACH2841700)
Producent: Hach
Opis: Internal filling solution for IntelliCAL™ PHC301 pH probes and MTC301 ORP probes, 3,0M KCl, saturated with silver chloride (AgCl), 28 ml bottle
j.m.: 1 * 28 mL
Producent: Hach
Opis: Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml
Numer katalogowy: (ORIO951213)
Producent: Thermo Orion
Opis: Take more accurate and reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and special reagents. Ionic str...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HACHC20C370)
Producent: Hach
Opis: Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
j.m.: 1 * 250 mL
Producent: Hach
Opis: Electrolyte filling solution (25 ml) for Sension+ 5120 dissolved oxygen probe
Numer katalogowy: (HACH2965026)
Producent: Hach
Opis: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
j.m.: 1 * 59 mL
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom